Stampa…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 462 EUR
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398587
CAS Number: 1261571-92-9
UN: 3261
ADR: 8,II