Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC302959-1G PC302959-5G
APOSPC302959-1GEA 282 EUR
APOSPC302959-1G APOSPC302959-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783228
CAS Number: 1352999-94-0