Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302957-1G PC302957-250MG
APOSPC302957-1GEA 575 EUR
APOSPC302957-1G APOSPC302957-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Peso molecolare: 224,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783221
CAS Number: 1242258-49-6