Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302956-1G PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA 180 EUR
APOSPC302956-1G APOSPC302956-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660343
CAS Number: 886761-70-2