3'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302955-10G
PC302955-5G
PC302955-1G
APOSPC302955-10GEA
328
EUR
APOSPC302955-10G
APOSPC302955-5G
APOSPC302955-1G
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Formula:
C₉H₉FO Peso molecolare: 152,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832257 CAS Number: 177942-47-1 |