Stampa…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302952-10G PC302952-5G PC302952-1G
APOSPC302952-10GEA 638 EUR
APOSPC302952-10G APOSPC302952-5G APOSPC302952-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258729
CAS Number: 1017778-22-1