Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302950-10G PC302950-5G PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA 406 EUR
APOSPC302950-10G APOSPC302950-5G APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClFO
Peso molecolare: 253,50 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115868
CAS Number: 886497-36-5
UN: 3261
ADR: 8,II