Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302949-10G PC302949-5G PC302949-1G
APOSPC302949-10GEA 406 EUR
APOSPC302949-10G APOSPC302949-5G APOSPC302949-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFNO
Peso molecolare: 185,59 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115866
CAS Number: 886497-30-9