Stampa…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC302944-10G PC302944-5G
APOSPC302944-10GEA 406 EUR
APOSPC302944-10G APOSPC302944-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₇ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832345
CAS Number: 1017778-99-2