Stampa…
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302934-10G PC302934-5G PC302934-1G
APOSPC302934-10GEA 328 EUR
APOSPC302934-10G APOSPC302934-5G APOSPC302934-1G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832290
CAS Number: 725743-50-0