Stampa…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302931-10G PC302931-5G PC302931-25G PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA 383 EUR
APOSPC302931-10G APOSPC302931-5G APOSPC302931-25G APOSPC302931-100G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832324
CAS Number: 1017778-98-1