Stampa…
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302929-10G PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA 328 EUR
APOSPC302929-10G APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832300
CAS Number: 503464-99-1