Stampa…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302924-10G PC302924-5G PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA 328 EUR
APOSPC302924-10G APOSPC302924-5G APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Punto di fusione: 129…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832313
CAS Number: 1017778-70-9