Stampa…
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302923-10G PC302923-5G PC302923-1G
APOSPC302923-10GEA 406 EUR
APOSPC302923-10G APOSPC302923-5G APOSPC302923-1G
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660227
CAS Number: 886500-09-0
UN: 1759
ADR: 8,II