Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 183 EUR
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687178
CAS Number: 1323955-61-8