Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302920-5G PC302920-1G
APOSPC302920-5GEA 430 EUR
APOSPC302920-5G APOSPC302920-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687179
CAS Number: 1323966-40-0