Stampa…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 316 EUR
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201037
CAS Number: 1373921-03-9