Stampa…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302918-10G PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA 328 EUR
APOSPC302918-10G APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₂ClF₇O
Peso molecolare: 294,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258670
UN: 3265
ADR: 8,II