Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302914-10G PC302914-1G PC302914-5G
APOSPC302914-10GEA 551 EUR
APOSPC302914-10G APOSPC302914-1G APOSPC302914-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652440
CAS Number: 1227628-83-2