2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302912-10G
PC302912-5G
PC302912-1G
APOSPC302912-10GEA
361
EUR
APOSPC302912-10G
APOSPC302912-5G
APOSPC302912-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula:
C₉H₁₀F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258717 CAS Number: 1017779-81-5 |