Stampa…
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302911-1G PC302911-5G PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA 181 EUR
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₃ClF₆O₂
Peso molecolare: 292,56 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025365
CAS Number: 916420-47-8