Stampa…
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302910-1G PC302910-5G PC302910-10G
APOSPC302910-1GEA 177 EUR
APOSPC302910-1G APOSPC302910-5G APOSPC302910-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₃ClF₆O
Peso molecolare: 276,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025366
CAS Number: 916420-48-9