Stampa…
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302903-10G PC302903-5G PC302903-1G
APOSPC302903-10GEA 507 EUR
APOSPC302903-10G APOSPC302903-5G APOSPC302903-1G
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258703
CAS Number: 189751-13-1