Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302899-10G PC302899-5G PC302899-1G
APOSPC302899-10GEA 890 EUR
APOSPC302899-10G APOSPC302899-5G APOSPC302899-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉ClFNO
Peso molecolare: 189,62 g/mol
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832379
CAS Number: 1017779-65-5
UN: 3259
ADR: 8,II