Stampa…
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-chloro-2,3-difluorobenzamide
PC302897-25G PC302897-5G
APOSPC302897-25GEA 632 EUR
APOSPC302897-25G APOSPC302897-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Peso molecolare: 191,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201031
CAS Number: 1373920-98-9