Stampa…
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 159 EUR
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,18 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832298
CAS Number: 1017778-27-6