Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302895-5G PC302895-1G
APOSPC302895-5GEA 164 EUR
APOSPC302895-5G APOSPC302895-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Peso molecolare: 185,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660290
CAS Number: 886502-61-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III