Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 282 EUR
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660291
CAS Number: 120985-68-4