Stampa…
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302892-10G PC302892-5G PC302892-1G
APOSPC302892-10GEA 282 EUR
APOSPC302892-10G APOSPC302892-5G APOSPC302892-1G
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
5-Fluoro-2-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409124
CAS Number: 704-04-1