Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302889-10G PC302889-5G PC302889-1G
APOSPC302889-10GEA 495 EUR
APOSPC302889-10G APOSPC302889-5G APOSPC302889-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Peso molecolare: 189,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212985
CAS Number: 771581-64-7