Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 256 EUR
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116033
CAS Number: 93249-45-7