Stampa…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-p-anisic acid, Benzoic acid, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302887-5G PC302887-1G
APOSPC302887-5GEA 198 EUR
APOSPC302887-5G APOSPC302887-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso molecolare: 234,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22682822
CAS Number: 1431329-61-1