Stampa…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzaldehyde, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302886-5G PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA 224 EUR
APOSPC302886-5G APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22682818
CAS Number: 1431329-77-9