Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302883-10G PC302883-5G PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA 282 EUR
APOSPC302883-10G APOSPC302883-5G APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025406
CAS Number: 916420-86-5
UN: 3265
ADR: 8,II