Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302882-5G PC302882-1G
APOSPC302882-5GEA 159 EUR
APOSPC302882-5G APOSPC302882-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025404
CAS Number: 916420-82-1