Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
PC302880-5G PC302880-1G
APOSPC302880-5GEA 339 EUR
APOSPC302880-5G APOSPC302880-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₆F₄NO
Peso molecolare: 221,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201066
CAS Number: 1373920-88-7