Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302878-1G PC302878-5G PC302878-250MG
APOSPC302878-1GEA 229 EUR
APOSPC302878-1G APOSPC302878-5G APOSPC302878-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687176
CAS Number: 1323966-14-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III