Stampa…
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302875-5G PC302875-1G
APOSPC302875-5GEA 181 EUR
APOSPC302875-5G APOSPC302875-1G
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Peso molecolare: 183,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258687
CAS Number: 1017779-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III