Stampa…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL ALCOHOL
PC302873-10G PC302873-5G
APOSPC302873-10GEA 396 EUR
APOSPC302873-10G APOSPC302873-5G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 233,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13196581
CAS Number: 1206593-33-0