Stampa…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302867-1G PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA 159 EUR
APOSPC302867-1G APOSPC302867-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁ClFNO
Peso molecolare: 203,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687221
CAS Number: 1323966-28-4