4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302865-1G
PC302865-5G
APOSPC302865-1GEA
159
EUR
APOSPC302865-1G
APOSPC302865-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Formula:
C₈H₉ClFNO Peso molecolare: 189,61 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19687218 CAS Number: 1323966-31-9 |