Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
PC302863-1G PC302863-5G
APOSPC302863-1GEA 159 EUR
APOSPC302863-1G APOSPC302863-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFNO
Peso molecolare: 199,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687183
CAS Number: 1323966-29-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III