Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302858-1G PC302858-5G
APOSPC302858-1GEA 159 EUR
APOSPC302858-1G APOSPC302858-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 235,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393878
CAS Number: 1261861-63-5