Stampa…
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 159 EUR
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Peso molecolare: 283,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687214
CAS Number: 1435806-19-1