Stampa…
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302856-1G PC302856-5G
APOSPC302856-1GEA 183 EUR
APOSPC302856-1G APOSPC302856-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519308
CAS Number: 1092460-59-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III