3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₉H₇F₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16652409 CAS Number: 116070-39-4 |