Stampa…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302852-5G PC302852-1G
APOSPC302852-5GEA 205 EUR
APOSPC302852-5G APOSPC302852-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025410
CAS Number: 916420-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III