Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302847-1G PC302847-5G PC302847-250MG
APOSPC302847-1GEA 411 EUR
APOSPC302847-1G APOSPC302847-5G APOSPC302847-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783229
CAS Number: 1352999-96-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III