Stampa…
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302842-1G PC302842-5G
APOSPC302842-1GEA 159 EUR
APOSPC302842-1G APOSPC302842-5G
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025368
CAS Number: 916420-49-0
UN: 2735
ADR: 8,III