Stampa…
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302840-1G PC302840-5G
APOSPC302840-1GEA 132 EUR
APOSPC302840-1G APOSPC302840-5G
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-2-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637313
CAS Number: 874830-59-8